Få mere at vide
6-Bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene |
| CAS | 210832-86-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H14 Br N O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14BrNO/c1-16(2)13-6-5-10-7-12(14(17)9-15)4-3-11(10)8-13/h3-8H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | 2-bromo-1-[6-(dimethylamino)naphthalen-2-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.17 |
| Formel vægt | 291.0259 |
| Vis mere |