Få mere at vide
6-Bromo-N,N-dibutyl-2-naphthalenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-N,N-dibutyl-2-naphthalenamine |
| CAS | 90133-98-5 |
| Molekylær formel | C18H24BrN |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromo-N,N-dibutylnaphthalen-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24BrN/c1-3-5-11-20(12-6-4-2)18-10-8-15-13-17(19)9-7-16(15)14-18/h7-10,13-14H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 6-bromo-N,N-dibutylnaphthalen-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.29 |
| Formel vægt | 333.1092 |