missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-N-hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-N-hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3-amine |
| CAS | 1219717-21-1 |
| Molekylær formel | C8H7BrN2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Bromo-N,N-dimethylbenzenamine, (4-Bromophenyl)dimethylamine, 1-Bromo-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)phenyl bromide, 4-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrN2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11-12)4-13-7/h1-3,12H,4H2,(H,10,11) |
| SMIL | BrC1=CC=C(OCC(N2)=NO)C2=C1 |
| IUPAC navn | (Z)-6-bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one oxime |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.06 |
| Formel vægt | 241.97 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?