missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromo-N-hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3-amine, TRC

Artikelnummer. 30342092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342092 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68387025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-N-hydroxy-2H-1,4-benzoxazin-3-amine
CAS 1219717-21-1
Molekylær formel C8H7BrN2O2
Mængde 25 mg
Synonym 4-Bromo-N,N-dimethylbenzenamine, (4-Bromophenyl)dimethylamine, 1-Bromo-4-(dimethylamino)benzene, 4-(Dimethylamino)phenyl bromide, 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C8H7BrN2O2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11-12)4-13-7/h1-3,12H,4H2,(H,10,11)
SMIL BrC1=CC=C(OCC(N2)=NO)C2=C1
IUPAC navn (Z)-6-bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one oxime
Molekylvægt (g/mol) 243.06
Formel vægt 241.97
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.