Få mere at vide
6-Bromo-8-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-8-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one |
| CAS | 560082-53-3 |
| Molekylær formel | C8 H5 Br F N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromo-8-fluoro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-8-fluoro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrFNO2/c9-4-1-5(10)8-6(2-4)11-7(12)3-13-8/h1-2H,3H2,(H,11,12) |
| SMIL | Fc1cc(Br)cc2NC(=O)COc12 |
| IUPAC navn | 6-bromo-8-fluoro-4H-1,4-benzoxazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.033 |
| Formel vægt | 244.9488 |