Få mere at vide
6-Bromo-7H-purine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31448398
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31448398 1 g
31437764 250 mg
31436253 25 g
31445493 10 g
31443038 100 g
31445421 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31448398 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1085711g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-7H-purine
CAS 767-69-1
Molekylær formel C5H3BrN4
MDL nummer MFCD00022648
Mængde 1 g
SMIL BrC1=NC=NC2=C1NC=N2
Molekylvægt (g/mol) 199.01
Procent renhed 98%