Få mere at vide
6-brom-7-fluor-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497216
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497216 1 g 1g
15407226 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62259.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1160102-28-2 | Molekylformel: C8H7BrFNO | Molekylvægt: 232,05 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1160102-28-2
Molekylær formel C8H7BrFNO
Molekylvægt (g/mol) 232.05
MDL nummer MFCD20441785
InChI nøgle CTMRDIDZVAZIRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, acmc-2099rp
PubChem CID 56776541
IUPAC navn 6-brom-7-fluor-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
SMIL FC1=C(Br)C=C2NCCOC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Mængde 1 g
Formel vægt 232.05
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof