Få mere at vide
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476936
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476936 1 g 1g
15486936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62026.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 355423-58-4 | Molecular Formula: C8H5BrFNO2 | Molecular Weight: 246.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 355423-58-4
Molekylær formel C8H5BrFNO2
Molekylvægt (g/mol) 246.04
MDL nummer MFCD20441932
InChI nøgle AVHJMSMGASUDIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro, acmc-209ihm, 6-bromo-7-fluoro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-bromo-7-fluoro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-7-fluoro-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one
PubChem CID 23574320
IUPAC navn 6-brom-7-fluor-4H-1,4-benzoxazin-3-on
SMIL FC1=C(Br)C=C2NC(=O)COC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Mængde 1 g
Formel vægt 246.03
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof