Få mere at vide
6-Bromo-6-dehydro-17Alpha-acetoxy Progesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-6-dehydro-17a-acetoxy Progesterone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29BrO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 448.1249 |