Få mere at vide
6-Bromo-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18BrNO3S/c1-3-24-19(23)18-13-9-17(22)14(20)10-15(13)21(2)16(18)11-25-12-7-5-4-6-8-12/h4-10,22H,3,11H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 419.0191 |