missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-5-chloro-1H-indole-2,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-5-chloro-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 192799-05-6 |
| Molekylær formel | C8 H3 Br Cl N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3BrClNO2/c9-4-2-6-3(1-5(4)10)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13) |
| SMIL | Clc1cc2C(=O)C(=O)Nc2cc1Br |
| IUPAC navn | 6-bromo-5-chloro-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.47 |
| Formel vægt | 258.9036 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?