Få mere at vide
6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 28279-49-4 |
| Molekylær formel | C6H4BrN3 |
| MDL nummer | MFCD08706033 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | C1=C(Br)C=NC2=C1[NH]C=N2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.02 |
| Procent renhed | 97% |