Få mere at vide
6-Bromo-4-methylquinoline, 96%
Artikelnummer. 15416117
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416117 250 mg 250mg
15406117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33298.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41037-28-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41037-28-9
Molekylær formel C10H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 222.085
MDL nummer MFCD09258893
InChI nøgle XBZQSJLYRMZRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-bromo-4-methyl, 6-bromo-4-methyl-quinoline, 6-bromo lepidine, 4-methyl-6-bromoquinoline, quinoline,6-bromo-4-methyl, 6-bromanyl-4-methyl-quinoline
PubChem CID 12475362
IUPAC navn 6-brom-4-methylquinolin
SMIL CC1=C2C=C(C=CC2=NC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-4-methylquinoline
Smeltepunkt 94°C to 95°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air and light sensitive
Formel vægt 222.08
Procent renhed 96%