Få mere at vide
6-brom-4-methyl-3-nitroquinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-Brom-4-methyl-3-nitroquinolin bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
6-Brom-4-methyl-3-nitroquinolin bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærk
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline |
| Smeltepunkt | 152 °C til 155 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 19927450 |
| Formel vægt | 267.08 |
| Procent renhed | 96% |