Få mere at vide
6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one |
| CAS | 19477-73-7 |
| Molekylær formel | C8H5BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3H,4H2 |
| SMIL | C1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | 6-bromo-3H-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.03 |
| Formel vægt | 211.9473 |