Få mere at vide
6-brom-3-pyridazinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10390453
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10390453 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10630105 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10655155 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10390453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07086CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 88497-27-2
Molekylær formel C4H4BrN3
Molekylvægt (g/mol) 174.001
MDL nummer MFCD01646092
InChI nøgle FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794779
IUPAC navn 6-brompyridazin-3-amin
SMIL C1=CC(=NN=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-3-pyridazinamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Formel vægt 174
Procent renhed 97%