Få mere at vide
6-Bromo-3’-nitroflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-3'-nitroflavone |
| CAS | 187932-50-9 |
| Molekylær formel | C15 H8 Br N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-(3-nitrophenyl)-4H-1-benzopyran-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8BrNO4/c16-10-4-5-14-12(7-10)13(18)8-15(21-14)9-2-1-3-11(6-9)17(19)20/h1-8H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C2=CC(=O)c3cc(Br)ccc3O2 |
| IUPAC navn | 6-bromo-2-(3-nitrophenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.132 |
| Formel vægt | 344.964 |