Få mere at vide
6-brom-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10873211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10873211 1 g Glasflaske 1g
10461440 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10873211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432710010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67927-44-0 | C8H6BrNO2 | 228.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67927-44-0
Molekylær formel C8H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 228.05
MDL nummer MFCD00694789
InChI nøgle OASANCDKMGODJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromo-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, bromomethyldihydrobenzoxazolone, 6-bromo-n-methylbenzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-2 3h-benzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-bromo-3-methyl-1?3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 379590
IUPAC navn 6-brom-3-methyl-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 149°C to 150°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 228.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.