missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Brom-3-hydroxypyrazin-2-carboxamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11) |
| Formel vægt | 216.949 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?