Få mere at vide
6-Bromo-3-fluoro-o-xylene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424587
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15424587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31930.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52548-00-2
Molekylær formel C8H8BrF
Molekylvægt (g/mol) 203.05
MDL nummer MFCD03789115
InChI nøgle OYWLDZXWISLBMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757008
IUPAC navn 1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethylbenzene
SMIL CC1=C(F)C=CC(Br)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-3-fluoro-o-xylene
Mængde 1 g
Synonym 3-bromo-6-fluoro-o-xylene, 6-bromo-3-fluoro-2-xylene, 1-bromo-2,3-dimethyl-4-fluorobenzene, 6-bromo-3-fluoro-o-xylene, 4-bromo-2,3-dimethylfluorobenzene, 6-bromo-3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, 1-bromo-4-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, 3-fluoro-6-bromo-o-xylene, 6-bromo-3-fluoro-ortho-xylene, 1-bromo-4-fluoro-2, 3-dimethyl-benzene
Formel vægt 203.06
Procent renhed 97%