missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-3-cyanoindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-3-cyanoindole |
| CAS | 224434-83-7 |
| Molekylær formel | C9H5BrN2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5BrN2/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-3,5,12H |
| SMIL | O=C([C@H](C(C)C)NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)N(CCC1)[C@@H]1C(N2)=NC=C2C3=CC=C(C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6N(C([C@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)CCC6)N5)C=C4)C=C3 |
| IUPAC navn | 6-bromo-1H-indole-3-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?