Få mere at vide
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97%
Artikelnummer. 15437588
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437588 250 mg 250mg
15427588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61089.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 187604-75-7 | C8H8BrNS | 230,123 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 187604-75-7
Molekylær formel C8H8BrNS
Molekylvægt (g/mol) 230.123
MDL nummer MFCD23379863
InChI nøgle AUIBYERXYVUBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 67172430
IUPAC navn 6-brom-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin
SMIL C1CSC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Mængde 250 mg
Formel vægt 230.12
Procent renhed 97%