Få mere at vide
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-kinolinon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone |
| Smeltepunkt | 170 °C til 172 °C |
| Farve | Brun |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 226.07 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |