Få mere at vide
6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-kinolinon, 98%
Artikelnummer. 15437847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437847 1 g 1g
15447847 5 g 5g
15457847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37968.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 3279-90-1 | C9H8BrNO | 226,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3279-90-1
Molekylær formel C9H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 226.07
MDL nummer MFCD03839832
InChI nøgle MQWZSSIUHXNNTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro-1h quinolin-2-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, acmc-1co6x, 6-bromo-3,4-dihydrocarbostyril, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinol-2-one
PubChem CID 14373281
IUPAC navn 6-brom-3,4-dihydro-lH-quinolin-2-on
SMIL BrC1=CC2=C(NC(=O)CC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Smeltepunkt 170 °C til 172 °C
Farve Brun
Mængde 1 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 226.07
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver