Få mere at vide
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, TRC
Artikelnummer. 30339124
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30339124 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30339124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB997130500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
CAS 3279-90-1
Molekylær formel C9H8BrNO
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
SMIL C1CC(=O)NC2=CC=C(C=C12)Br
IUPAC navn 6-bromo-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-1
Molekylvægt (g/mol) 226.07
Formel vægt 224.9789