missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-3,4-dihydro-1H-[1,8]naphthyridin-2-one |
| CAS | 129686-16-4 |
| Molekylær formel | C8 H7 Br N2 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrN2O/c9-6-3-5-1-2-7(12)11-8(5)10-4-6/h3-4H,1-2H2,(H,10,11,12) |
| SMIL | Brc1cnc2NC(=O)CCc2c1 |
| IUPAC navn | 6-bromo-3,4-dihydro-1H-1,8-naphthyridin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.06 |
| Formel vægt | 225.9742 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?