Få mere at vide
6-Bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one |
| CAS | 158326-84-2 |
| Molekylær formel | C10 H10 Br N O |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrNO/c1-10(2)7-4-3-6(11)5-8(7)12-9(10)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC1(C)C(=O)Nc2cc(Br)ccc12 |
| IUPAC navn | 6-bromo-3,3-dimethyl-1H-indol-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.096 |
| Formel vægt | 238.995 |