Få mere at vide
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-1, TRC
Artikelnummer. 30331477
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30331477 5 g
1 options
Artikelnummer. 30331477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6803455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
CAS 24036-52-0
Molekylær formel C8H6BrNO2
Mængde 5 g
Synonym 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
InChI formel InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
SMIL Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
IUPAC navn 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 228.04
Formel vægt 226.9582