Få mere at vide
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-1, 95%
Artikelnummer. 11471730
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471730 10 g 10g
11461730 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27493.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228,045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24036-52-0
Molekylær formel C8H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 228.045
MDL nummer MFCD00461173
InChI nøgle UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
PubChem CID 16218142
IUPAC navn 6-brom-4H-1,4-benzoxazin-3-on
SMIL C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Smeltepunkt 220 °C til 225 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 228.04
Procent renhed 95%