Få mere at vide
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-1, 95%
Artikelnummer. 11461730
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461730 1 g 1g
11471730 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461730 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27493.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 24036-52-0 | C8H6BrNO2 | 228,045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 24036-52-0
Molekylær formel C8H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 228.045
MDL nummer MFCD00461173
InChI nøgle UQCFMEFQBSYDHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-bromo-3-oxo-4h-benzo 1,4 oxazine, 6-bromo-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-bromo, 6-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-bromo-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, pubchem16746
PubChem CID 16218142
IUPAC navn 6-brom-4H-1,4-benzoxazin-3-on
SMIL C1C(=O)NC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Smeltepunkt 220°C to 225°C
Mængde 1 g
Formel vægt 228.04
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.