Få mere at vide
6-Bromo-2-tetralon, 98%
Artikelnummer. 10596051 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10596051 1 g Glasflaske 1g
10754743 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596051 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330770010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4133-35-1 | C10H9BrO | 225,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4133-35-1
Molekylær formel C10H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 225.08
MDL nummer MFCD00239388
InChI nøgle BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, bromotetralone, 6-bromo-beta-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 2 1h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 6-bromo 2-tetralone
PubChem CID 2733553
IUPAC navn 6-brom-3,4-dihydro-lH-naphthalen-2-on
SMIL C1CC2=C(CC1=O)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-tetralone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70°C to 76°C
Farve Brun til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 225.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver