Få mere at vide
6-brom-2-pyridincarbonitril, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10584598 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10584598 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10584598 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429990010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 122918-25-6 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
CAS 122918-25-6
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 98.5°C to 101.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H3BrN2
MDL nummer MFCD00234142
Mængde 1 g
Synonym 6-bromopicolinonitrile, 6-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-bromo-6-cyanopyridine, 6-bromo-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 6-bromo, 2-cyano-6-bromopyridine, 2-bromopyridine-6-carbonitrile, pubchem14367, 2-bromo-6-cyanopyridin, 2-bromo-6-cyano pyridine
InChI nøgle HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC(=C1)Br)C#N
IUPAC navn 6-brompyridin-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 183.01
PubChem CID 15100859
Formel vægt 183.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller lavtsmeltende faststof
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.