Få mere at vide
6-Brom-2-pikolin, 97%
Artikelnummer. 10239103 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10239103 10 g Glasflaske 10g
10055543 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10239103 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391050100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5315-25-3 | C6H6BrN | 172,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5315-25-3
Molekylær formel C6H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 172.03
MDL nummer MFCD00040743
InChI nøgle SOHDPICLICFSOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-picoline, 6-bromo-2-picoline, 6-bromo-2-methylpyridine, 2-bromo-6-methyl-pyridine, 2-bromo-6-methyl pyridine, 2-brom-6-methylpyridin, pyridine, 2-bromo-6-methyl, 2-bromo-6-methy pyridine, 6-bromopicoline, 6-methyl-2-bromopyridine
PubChem CID 79205
IUPAC navn 2-brom-6-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(Br)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-picoline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5120g/mL
Kogepunkt 102 °C til 103 °C (20,0 mmHg)
Flammepunkt 97 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5620 til 1,564
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.512
Formel vægt 172.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.