Få mere at vide
6-bromo-2-naptosyre, TRC
Artikelnummer. 30338517
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30338517 5 g
1 options
Artikelnummer. 30338517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6859305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-napthoic Acid
CAS 5773-80-8
Molekylær formel C11H7BrO2
Mængde 5 g
Synonym (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
SMIL OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC navn 6-bromonaphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 251.08
Formel vægt 249.9629