Få mere at vide
6-Bromo-2-naphthylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-naphthylamine |
| CAS | 7499-66-3 |
| Molekylær formel | C10H8BrN |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-naphthalenamine, 2-Amino-6-bromonaphthalene, 6-Bromonaphthalen-2-amine, NSC 407685 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H,12H2 |
| SMIL | Nc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 6-bromonaphthalen-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.08 |
| Formel vægt | 220.984 |