Få mere at vide
6-Bromo-2-nafthol, TRC
Artikelnummer. 30332166
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30332166 25 g
1 options
Artikelnummer. 30332166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68560025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-naphthol
CAS 15231-91-1
Molekylær formel C10H7BrO
Mængde 25 g
Synonym 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-naphthol, 2-Hydroxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 6-Bromo-2-naphthalenol, 6-Bromo-2-naphthalinol, 6-Bromo-2-naphthol, 6-Bromo-beta-naphthol, 6-Bromonaphthol, 6-Hydroxy-2-bromonaphthalene, NSC 17563
InChI formel InChI=1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6,12H
SMIL Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC navn 6-bromonaphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 223.07
Formel vægt 221.968