Få mere at vide
6-Bromo-2-nafthol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-naphthol |
| Smeltepunkt | 126 °C til 129 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1100270 |
| Formel vægt | 223.08 |
| Procent renhed | 97% |