Få mere at vide
6-Bromo-2-naphthol, 97%
Artikelnummer. 11488447
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488447 10 g 10g
11498447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18535.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15231-91-1
Molekylær formel C10H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.069
MDL nummer MFCD00004081
InChI nøgle YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
PubChem CID 27144
ChEBI CHEBI:34466
IUPAC navn 6-bromonaphthalen-2-ol
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-naphthol
Smeltepunkt 126°C to 129°C
Mængde 10 g
Beilstein 1100270
Formel vægt 223.08
Procent renhed 97%