Få mere at vide
6-Bromo-2-nafthol, 97%
Artikelnummer. 10696324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696324 100 g Glasflaske 100g
10335930 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107171000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15231-91-1
Molekylær formel C10H7BrO
Molekylvægt (g/mol) 223.07
MDL nummer MFCD00004081
InChI nøgle YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
PubChem CID 27144
ChEBI CHEBI:34466
IUPAC navn 6-bromonaphthalen-2-ol
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-naphthol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125 °C til 130 °C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC10H6OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 651
Formel vægt 223.07
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromo-2-naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.