Få mere at vide
6-Brom-2-naftosyre, 98%
Beskrivelse
Benzimidazolderivater er blevet fremstillet ved at anvende ortho-phenyldiamin og 6-brom-2-naphthoinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
ortho-phenyldiamin og 6-brom-2-naphthoinsyre.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-naphthoic acid |
| Smeltepunkt | 292 °C til 296 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2328940 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 251.08 |
| Procent renhed | 98% |