Få mere at vide
6-Bromo-2-naphthoic acid, 98%
Artikelnummer. 11352887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352887 5 g 5g
11362887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16093.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5773-80-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol
Benzimidazolderivater er blevet fremstillet ved at anvende ortho-phenyldiamin og 6-brom-2-naphthoinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Benzimidazolderivater er blevet fremstillet ved at bruge
ortho-phenyldiamin og 6-brom-2-naphthoinsyre.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5773-80-8
Molekylær formel C11H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 251.079
MDL nummer MFCD01075720
InChI nøgle NPMCAVBMOTZUPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-2-naphtholic aicd, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-2-naphthalene carboxylic acid, 6-bromanylnaphthalene-2-carboxylic acid, pubchem9466, 6-bromo-2-naphthoicacid, ksc269g5d, 6-bromo-2-naphthylacetic acid
PubChem CID 4549852
IUPAC navn 6-bromonaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-naphthoic acid
Smeltepunkt 292°C to 296°C
Mængde 5 g
Beilstein 2328940
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 251.08
Procent renhed 98%