Få mere at vide
6-Bromo-2-naphthoic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-naphthoic acid |
| CAS | 5773-80-8 |
| Molekylær formel | C11H7BrO2 |
| MDL nummer | MFCD01075720 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.08 |
| Procent renhed | 98% |