Få mere at vide
6-Bromo-2-methylquinoline, 97%
Artikelnummer. 11347299
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347299 5 g 5g
11357299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347299 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27447.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 877-42-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 877-42-9
Molekylær formel C10H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 222.085
MDL nummer MFCD00079724
InChI nøgle SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinaldine, 2-methyl-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methyl-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methyl, 6-bromo-2-methyl-1-azanaphthalene, zlchem 926, pubchem5882, acmc-209qps, ksc494e7l
PubChem CID 522885
IUPAC navn 6-brom-2-methylquinolin
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-methylquinoline
Smeltepunkt 100°C to 103°C
Mængde 5 g
Formel vægt 222.08
Procent renhed 97%