Få mere at vide
6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine |
| Smeltepunkt | 67 °C til 72 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 135841 |
| Formel vægt | 217.02 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |