Få mere at vide
6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine, 97%
Artikelnummer. 15421439
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421439 5 g 5g
15431439 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64299.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22282-96-8 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22282-96-8
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.02
MDL nummer MFCD03095219
InChI nøgle PCNVKBBKROTUNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-5-nitropyridine, 2-bromo-5-nitro-6-methylpyridine, 6-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-bromo-3-nitro-2-picoline, 6-bromo-3-nitropicoline, 6-brom-2-methyl-3-nitro-pyridin, pubchem2968, acmc-209fuh, ksc549a9p
PubChem CID 24728014
IUPAC navn 6-brom-2-methyl-3-nitropyridin
SMIL CC1=C(C=CC(Br)=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Smeltepunkt 67°C to 72°C
Mængde 5 g
Beilstein 135841
Formel vægt 217.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof