Få mere at vide
6-Bromo-2-methoxyquinolin, 96%
Artikelnummer. 15420568
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420568 5 g 5g
15430568 250 mg 250mg
15410568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54226.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 99455-05-7 | C10H8BrNO | 238,084 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99455-05-7
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.084
MDL nummer MFCD11847805
InChI nøgle KBTKKEMYFUMFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methoxy-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methoxy, 6-bromanyl-2-methoxy-quinoline
PubChem CID 10657538
IUPAC navn 6-brom-2-methoxyquinolin
SMIL COC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-methoxyquinoline
Smeltepunkt 87 °C til 89 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 238.08
Procent renhed 96%