Få mere at vide
6-Bromo-2-methoxyquinolin, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-methoxyquinoline |
| Smeltepunkt | 87°C to 89°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 238.08 |
| Procent renhed | 96% |