missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Bromo-2-methoxy-3-benzylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Bromo-2-methoxy-3-benzylquinoline |
| CAS | 654655-69-3 |
| Molekylær formel | C17H14BrNO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-methoxy-3-(phenylmethyl)-quinoline, 3-Benzyl-6-bromo-2-methoxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14BrNO/c1-20-17-14(9-12-5-3-2-4-6-12)10-13-11-15(18)7-8-16(13)19-17/h2-8,10-11H,9H2,1H3 |
| SMIL | COc1nc2ccc(Br)cc2cc1Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-benzyl-6-bromo-2-methoxyquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.2 |
| Formel vægt | 327.0259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?