missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Bromo-2-methoxy-3-benzylquinoline, TRC

Artikelnummer. 30330982
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330982 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB684850500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Bromo-2-methoxy-3-benzylquinoline
CAS 654655-69-3
Molekylær formel C17H14BrNO
Mængde 500 mg
Synonym 6-Bromo-2-methoxy-3-(phenylmethyl)-quinoline, 3-Benzyl-6-bromo-2-methoxyquinoline
InChI formel InChI=1S/C17H14BrNO/c1-20-17-14(9-12-5-3-2-4-6-12)10-13-11-15(18)7-8-16(13)19-17/h2-8,10-11H,9H2,1H3
SMIL COc1nc2ccc(Br)cc2cc1Cc3ccccc3
IUPAC navn 3-benzyl-6-bromo-2-methoxyquinoline
Molekylvægt (g/mol) 328.2
Formel vægt 327.0259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.