missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(6-Bromo-2-ethyl-3-benzofuranyl)(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6-bromo-2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 1402819-05-9 |
| Molekylær formel | C17 H11 Br3 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzbromarone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11Br3O3/c1-2-13-15(10-4-3-9(18)7-14(10)23-13)16(21)8-5-11(19)17(22)12(20)6-8/h3-7,22H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1oc2cc(Br)ccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3 |
| IUPAC navn | (6-bromo-2-ethyl-1-benzofuran-3-yl)-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 502.98 |
| Formel vægt | 499.8258 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?